Få mere at vide
Succinic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10724771 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10724771 250 g 250g
11403733 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10724771 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/8522/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 110-15-6
Molekylær formel C4H6O4
Molekylvægt (g/mol) 118.09
MDL nummer MFCD00002789
InChI nøgle KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC navn butanedioic acid
SMIL OC(=O)CCC(O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 185°C
Farve White
pH 2.7
Kogepunkt 235°C
Emballage Plastic powder jar
Mængde 250 g
Formel vægt 118.09g/mol
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Succinic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.