Få mere at vide
Succininsyre (butanedioinsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 30051697
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051697 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051697 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0567.050100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Succinsyre (butanedioinsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic acid
CAS 110-15-6
Analyt- eller komponentnavne Succinic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H6 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Succinic Acid, Butanedioic acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMIL OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC navn butanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 118.09
Mængde 100 mg
Formel vægt 118,0266 g/mol