Få mere at vide
Succinic Acid, BAKER ANALYZED™ ACS Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15577824 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15577824 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
1 options
Artikelnummer. 15577824 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 034605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
    Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic Acid
CAS 110-15-6
Smeltepunkt 185.0°C to 191.0°C
Renhedsgrad noter Meets ACS reagent chemical requirements
Molekylær formel C4H6O4
MDL nummer MFCD00002789
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI nøgle KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC navn butandisyre
Molekylvægt (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formel vægt 118.09
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Mængde 2.5 kg
Emballage Poly flaske
Fysisk form Pulver
Specifik vægtfylde 1L = 1.57kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Succinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Succinic acid