Få mere at vide
Succinic acid, ACS reagent
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinic acid |
| Navn note | p.a. |
| Smeltepunkt | 185.0°C to 190.0°C |
| Kogepunkt | 235.0°C |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | HO2CCH2CH2CO2H |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride |
| Formel vægt | 118.09 |
| Procent renhed | ≥99.0% |
| Vis mere |