Få mere at vide
Succinic acid, ACS, ≥99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11404682 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11404682 100 g
1 options
Artikelnummer. 11404682 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219144980
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic acid
CAS 110-15-6
Farve Hvid
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
Analyseprocentområde ≥99%
Molekylær formel C4H6O4
MDL nummer MFCD00002789
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI nøgle KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC navn butandisyre
Molekylvægt (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formel vægt 118.09