Få mere at vide
Succininsyre, ACS, 99,0% min
Artikelnummer. 11317588
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317588 500 g 500g
11307588 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033272.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118,09 g/mol
Ravsyre virker som et udvaskningsmiddel ved udvinding af lithium, kobolt fra brugte Li-ion-batterier og magnesium fra magnesitmalm. Det bruges som udgangsmateriale i syntesen af nye elastiske polyestere, fumarsyre, ravsyreanhydrid og alkydharpikser. Det spiller en vigtig rolle som surhedsregulerende middel i fødevare- og drikkevareindustrien; som hjælpestof i farmaceutiske produkter og fungerer som et cokrystalliseringsmiddel i organisk syntese. Dets derivat, nemlig diethylester, bruges som et substrat i Stobbe-kondensationen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-15-6
Molekylær formel C4H6O4
Molekylvægt (g/mol) 118.09
MDL nummer MFCD00002789
InChI nøgle KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC navn butandisyre
SMIL OC(=O)CCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic acid
Smeltepunkt 186 °C til 188 °C
Kogepunkt 235 °C
Tæthed 1.56 g/mL
Mængde 500 g
Flammepunkt 206 °C (402 °F)
Fysisk form Krystallinsk
Beilstein 1754069
Merck Index 14,8869
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (stigende med temperaturen); Opløselig i ethanol, ethylether, acetone og methanol; Uopløseligt i toluen, benzen, kulstofdisulfid, carbontetrachlorid og petroleumsether.
Formel vægt 118.09
Procent renhed ≤99.0%
Grad ACS