Få mere at vide
Succininsyre, 99+%
Artikelnummer. 11420003
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420003 10,000 g 10000g
11400003 500 g 500g
11410003 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12084.0C
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118,09 g/mol
Ravsyre virker som et udvaskningsmiddel ved udvinding af lithium, kobolt fra brugte Li-ion-batterier og magnesium fra magnesitmalm. Det bruges som udgangsmateriale i syntesen af nye elastiske polyestere, fumarsyre, ravsyreanhydrid og alkydharpikser. Det spiller en vigtig rolle som surhedsregulerende middel i fødevare- og drikkevareindustrien, som hjælpestof i farmaceutiske produkter og fungerer som et co-krystalliseringsmiddel i organisk syntese. Dets derivat, nemlig diethylester, bruges som et substrat i Stobbe-kondensationen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ravsyre virker som et udvaskningsmiddel ved udvinding af lithium, kobolt fra brugte Li-ion-batterier og magnesium fra magnesitmalm. Det bruges som udgangsmateriale i syntesen af nye elastiske polyestere, fumarsyre, ravsyreanhydrid og alkydharpikser. Det spiller en vigtig rolle som surhedsregulerende middel i fødevare- og drikkevareindustrien, som hjælpestof i farmaceutiske produkter og fungerer som et co-krystalliseringsmiddel i organisk syntese. Dets derivat, nemlig diethylester, bruges som et substrat i Stobbe-kondensationen.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ethylether, acetone og methanol. Uopløseligt i toluen, benzen, carbondisulfid, carbontetrachlorid og petroleumsether.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-15-6
Molekylær formel C4H6O4
Molekylvægt (g/mol) 118.09
MDL nummer MFCD00002789
InChI nøgle KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC navn butandisyre
SMIL OC(=O)CCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic acid
Smeltepunkt 186 °C til 188 °C
Kogepunkt 235 °C
Tæthed 1.56
Mængde 10,000 g
Flammepunkt 206 °C (402 °F)
Beilstein 1754069
Merck Index 14,8869
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, ethylether, acetone og methanol. Uopløseligt i toluen, benzen, kulstofdisulfid, carbontetrachlorid og petroleumsether.
Formel vægt 118.09
Procent renhed ≥99%