Få mere at vide
Succininsyre, 99+%
Beskrivelse
Ravsyre virker som et udvaskningsmiddel ved udvinding af lithium, kobolt fra brugte Li-ion-batterier og magnesium fra magnesitmalm. Det bruges som udgangsmateriale i syntesen af nye elastiske polyestere, fumarsyre, ravsyreanhydrid og alkydharpikser. Det spiller en vigtig rolle som surhedsregulerende middel i fødevare- og drikkevareindustrien, som hjælpestof i farmaceutiske produkter og fungerer som et co-krystalliseringsmiddel i organisk syntese. Dets derivat, nemlig diethylester, bruges som et substrat i Stobbe-kondensationen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ravsyre virker som et udvaskningsmiddel ved udvinding af lithium, kobolt fra brugte Li-ion-batterier og magnesium fra magnesitmalm. Det bruges som udgangsmateriale i syntesen af nye elastiske polyestere, fumarsyre, ravsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinic acid |
| Smeltepunkt | 186 °C til 188 °C |
| Kogepunkt | 235 °C |
| Beilstein | 1754069 |
| Merck Index | 14,8869 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, ethylether, acetone og methanol. Uopløseligt i toluen, benzen, kulstofdisulfid, carbontetrachlorid og petroleumsether. |
| Formel vægt | 118.09 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Tæthed | 1.56 |
| Mængde | 2500 g |
| Vis mere |