Få mere at vide
Succininsyre, 99%
Artikelnummer. 10144243 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
250g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10144243 1 kg Plastflaske 1kg
10003753 250 g Plastflaske 250g
10407000 500 g Plastflaske 500g
10573131 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11985031 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10144243 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158740010
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-15-6
Molekylær formel C4H6O4
Molekylvægt (g/mol) 118.09
MDL nummer MFCD00002789
InChI nøgle KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC navn butandisyre
SMIL OC(=O)CCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 185,0 °C til 190,0 °C
Kogepunkt 235,0 °C
Mængde 1 kg
Flammepunkt 206 °C
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel HO2CCH2CH2CO2H
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 80 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1 kg/l kogende vand, 1 g/18,5 ml alkohol - 1 g/6,3 ml methanol, 1 g/36 ml acetone - 1 g/20 ml glycerol, praktisk talt uopløseligt i petroleumsether, benzen, kulstofdisulfid og kulstoftetrachlorid
Formel vægt 118.09
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Succinic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.