Få mere at vide
Melford Ravsyre
Artikelnummer. 30018814
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
30018814 1 kg
1 options
Artikelnummer. 30018814 Leverandør Melford Leverandørnr. S420001000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Stoffets navn: Butandisyre
  • CAS-nummer: 110-15-6
  • Molekylformel: C 4 H 6 O 4
  • Molekylvægt: 118,1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic Acid
CAS 110-15-6
Molekylær formel C4H6O4
Mængde 1 kg