Få mere at vide
Succinic Acid-13C4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinic Acid-13C4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1,3+1,4+1 |