Få mere at vide
Succinat, 0,2 M bufferopløsning, pH 5,0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15446019
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446019 500 mL 500ml
15436019 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63863.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-90-3
Molekylær formel C4H4Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 162.052
MDL nummer MFCD00002789
InChI nøgle ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
IUPAC navn dinatrium;butandioat
SMIL C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinate buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 0.2 M
pH 5.0
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Lugt Lugtfri