Få mere at vide
Succinamic acid, 97%
Artikelnummer. p-194088 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
Artikelnummer. 10552941
Brand: Thermo Scientific Acros 158730050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 638-32-4 | C4H7NO3 | 117.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 638-32-4
Molekylær formel C4H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 117.10
MDL nummer MFCD00008041
InChI nøgle JDVPQXZIJDEHAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinamic acid, butanoic acid, 4-amino-4-oxo, succinic acid monoamide, 3-carbamoylpropanoic acid, succinamidic acid, acmc-1b64y, 3-c-hydroxycarbonimidoyl propanoic acid
PubChem CID 12522
ChEBI CHEBI:50398
IUPAC navn 4-amino-4-oxobutansyre
SMIL NC(=O)CCC(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Succinamic acid
Navn note 97%
Smeltepunkt 153°C to 157°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCOCH2CH2CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 02, 614
Formel vægt 117.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Succinamic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Succinamic acid