Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinamic acid |
| Navn note | 97% |
| Smeltepunkt | 153 °C til 157 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | H2NCOCH2CH2CO2H |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 02, 614 |
| Vis mere |