Få mere at vide
Succimer, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478806
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16478806 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16478806 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1768
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
MedChemExpress Succimer is a widely used chelating agent for the treatment of Pb poisoning.
Succimer is a widely used chelating agent for the treatment of Pb poisoning.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succimer
CAS 304-55-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H6O4S2
Mængde 100 mg
Synonym Dimercaptosuccinic acid DMSA
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (548.79 mM)
SMIL O=C(O)[C@@H](S)[C@@H](S)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Formel vægt 182.22
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid