Få mere at vide
MedChemExpress Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 mg |
| Indhold og opbevaring | Protect from light, stored under nitrogen ∣ Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| CAS | 94367-21-2 |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 20 mg/mL (26.18 mM) |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Molekylvægt (g/mol) | 763.88 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |