Få mere at vide
Hoefer™ SUBHT High Throughput Submarine Gel Unit
Artikelnummer. p-4596929
Type:
Bufferkammerforsamling
Farvet læssestrimmel
Låg
Løbebakke
Mærket Løbebakke
Silikone pakning
Støbeport
Ubådsgelenhed med høj kapacitet
Udskiftning af højspændingsledning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12625826
Brand: Hoefer™ SUBHTUT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • Bufferkammersamling
  • Sikkerhedslåg, højspændingsledninger
  • Fluorescerende mærket løbebakke med støbeporte
  • Fire 1 mm tykke 30-brønds kamme
  • Farvede læssestrimler
  • To bufferrecirkulationsporte
Ideel til screeningsapplikationer med høj kapacitet som enkeltstrengs polymorfi (SSP) analyse efter PCR
  • Hurtig, fejlfri indlæsning: påfyld en hel 96-brønds plade ved hjælp af en flerkanalspipetter
  • Forenklet analyse: Fluorescerende etiketter for hver prøve trykt på en UV-gennemsigtig gelbakke giver mulighed for øjeblikkelig prøveidentifikation (matchet med en 96-brønds plade) under visualisering efter kørslen
  • Høj gennemstrømning: Kør op til 120 prøver (96-brønds plade plus 24 kontrol- og/eller markørprøver) på 30 minutter
  • Bedre reproducerbarhed: Eliminer variabilitet forårsaget af drift af buffer pH-drift og ionisk gradientdannelse med valgfri bufferrecirkulationskapacitet
  • Reducerede bufferbehov: Kompakt tankdesign kræver mindre buffer for at dække gelen, hvilket ikke kun reducerer bufferforbruget, men giver større kontrol over spændingsgradienter og driftstider
  • Maksimal fleksibilitet: Fuldt kompatibel med en bred vifte af kamme og tilbehør for at imødekomme alle dine behov for høj gennemstrømning og standard gelanalyse
  • Denne vandrette gelenhed med høj kapacitet kan rumme op til 120 prøver og opløse DNA-strenge fra 50-1000 basepar på 30 minutter
Specifikationer
  • Gel Dimensioner: 15 x 15 cm
  • Maksimal buffervolumen: 1,2L
  • Maksimal strømindstillinger: 300V, 200mA, 60W
  • Maksimal prøvekapacitet: 120
  • Maksimal driftstemperatur: 45 °C
  • Indendørs brug: 4-40 °C
  • Luftfugtighed: op til 80%
  • Enhedsmål: 33,5L x 21,5W x 7 cmH
  • Sikkerhedscertificeringer: EN61010-1, CE
Applikationer:
Single Strand Polymorphism (SSP) analyse
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SUBHT High Throughput Submarine Gel Unit
Type Løbebakke
Inkluderer Støbeport
Dimensioner (L x B) 5,9 x 5,9 tommer. (15 x 15 cm)
Længde (engelsk) 5,9 tommer
Længde (metrisk) 15 cm
Bredde (engelsk) 5,9 tommer
Bredde (metrisk) 15 cm