Få mere at vide
Hoefer™ SUBHT High Throughput Submarine Gel Unit
Product Code. 12695816
Change view
Click to view available options
Type:
Bufferkammerforsamling
Farvet læssestrimmel
Låg
Løbebakke
Mærket Løbebakke
Silikone pakning
Støbeport
Ubådsgelenhed med høj kapacitet
Udskiftning af højspændingsledning
Unit Size:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type unitSize
12695816 Låg Hver
12625826 Løbebakke Hver
12675816 Farvet læssestrimmel Hver
12655816 Ubådsgelenhed med høj kapacitet Hver
12615826 Bufferkammerforsamling Hver
12655826 Silikone pakning Hver
12665816 Støbeport Hver
12635826 Udskiftning af højspændingsledning Hver
12605826 Mærket Løbebakke Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 12695816 Supplier Hoefer™ Supplier No. SUBHTLID
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Add to basket
Add to basket
Includes
  • Bufferkammersamling
  • Sikkerhedslåg, højspændingsledninger
  • Fluorescerende mærket løbebakke med støbeporte
  • Fire 1 mm tykke 30-brønds kamme
  • Farvede læssestrimler
  • To bufferrecirkulationsporte
Ideel til screeningsapplikationer med høj kapacitet som enkeltstrengs polymorfi (SSP) analyse efter PCR
  • Hurtig, fejlfri indlæsning: påfyld en hel 96-brønds plade ved hjælp af en flerkanalspipetter
  • Forenklet analyse: Fluorescerende etiketter for hver prøve trykt på en UV-gennemsigtig gelbakke giver mulighed for øjeblikkelig prøveidentifikation (matchet med en 96-brønds plade) under visualisering efter kørslen
  • Høj gennemstrømning: Kør op til 120 prøver (96-brønds plade plus 24 kontrol- og/eller markørprøver) på 30 minutter
  • Bedre reproducerbarhed: Eliminer variabilitet forårsaget af drift af buffer pH-drift og ionisk gradientdannelse med valgfri bufferrecirkulationskapacitet
  • Reducerede bufferbehov: Kompakt tankdesign kræver mindre buffer for at dække gelen, hvilket ikke kun reducerer bufferforbruget, men giver større kontrol over spændingsgradienter og driftstider
  • Maksimal fleksibilitet: Fuldt kompatibel med en bred vifte af kamme og tilbehør for at imødekomme alle dine behov for høj gennemstrømning og standard gelanalyse
  • Denne vandrette gelenhed med høj kapacitet kan rumme op til 120 prøver og opløse DNA-strenge fra 50-1000 basepar på 30 minutter
Specifikationer
  • Gel Dimensioner: 15 x 15 cm
  • Maksimal buffervolumen: 1,2L
  • Maksimal strømindstillinger: 300V, 200mA, 60W
  • Maksimal prøvekapacitet: 120
  • Maksimal driftstemperatur: 45 °C
  • Indendørs brug: 4-40 °C
  • Luftfugtighed: op til 80%
  • Enhedsmål: 33,5L x 21,5W x 7 cmH
  • Sikkerhedscertificeringer: EN61010-1, CE
Applikationer:
Single Strand Polymorphism (SSP) analyse
Specifications
Til brug med (udstyr) SUBHT High Throughput Submarine Gel Unit
Type Låg