Få mere at vide
Hoefer™ SUBHT High Throughput Submarine Gel Unit
Description
Includes
- Bufferkammersamling
- Sikkerhedslåg, højspændingsledninger
- Fluorescerende mærket løbebakke med støbeporte
- Fire 1 mm tykke 30-brønds kamme
- Farvede læssestrimler
- To bufferrecirkulationsporte
- Hurtig, fejlfri indlæsning: påfyld en hel 96-brønds plade ved hjælp af en flerkanalspipetter
- Forenklet analyse: Fluorescerende etiketter for hver prøve trykt på en UV-gennemsigtig gelbakke giver mulighed for øjeblikkelig prøveidentifikation (matchet med en 96-brønds plade) under visualisering efter kørslen
- Høj gennemstrømning: Kør op til 120 prøver (96-brønds plade plus 24 kontrol- og/eller markørprøver) på 30 minutter
- Bedre reproducerbarhed: Eliminer variabilitet forårsaget af drift af buffer pH-drift og ionisk gradientdannelse med valgfri bufferrecirkulationskapacitet
- Reducerede bufferbehov: Kompakt tankdesign kræver mindre buffer for at dække gelen, hvilket ikke kun reducerer bufferforbruget, men giver større kontrol over spændingsgradienter og driftstider
- Maksimal fleksibilitet: Fuldt kompatibel med en bred vifte af kamme og tilbehør for at imødekomme alle dine behov for høj gennemstrømning og standard gelanalyse
- Denne vandrette gelenhed med høj kapacitet kan rumme op til 120 prøver og opløse DNA-strenge fra 50-1000 basepar på 30 minutter
- Gel Dimensioner: 15 x 15 cm
- Maksimal buffervolumen: 1,2L
- Maksimal strømindstillinger: 300V, 200mA, 60W
- Maksimal prøvekapacitet: 120
- Maksimal driftstemperatur: 45 °C
- Indendørs brug: 4-40 °C
- Luftfugtighed: op til 80%
- Enhedsmål: 33,5L x 21,5W x 7 cmH
- Sikkerhedscertificeringer: EN61010-1, CE
Applikationer:
Single Strand Polymorphism (SSP) analyse
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | SUBHT High Throughput Submarine Gel Unit |
| Type | Løbebakke |
| Inkluderer | Støbeport |
| Dimensioner (L x B) | 5,9 x 5,9 tommer. (15 x 15 cm) |
| Længde (engelsk) | 5,9 tommer |
| Længde (metrisk) | 15 cm |
| Bredde (engelsk) | 5,9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 15 cm |