Få mere at vide
Memmert™ Underramme til UF55plus, Justerbar op til 600 mm
Artikelnummer. 17579475 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Oversigt:
Justerbar
Artikelnummer. Oversigt
17579475 Justerbar
1 options
Artikelnummer. 17579475 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. UF55plusB29747
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Justerbar underramme til Memmert Ovne.
  • Justerbar i højden
Tekniske data
Oversigt Justerbar
Til brug med (udstyr) UF55plus ovn
Type Underramme
Højde (metrisk) Op til 600 mm