Få mere at vide
Memmert™ Underramme, på hjul, Højde 660 mm Op til størrelse 75; >560 mm, Til Un30Pa
Brug disse rammer med Memmert konvektionsovne. Memmert™ Konvektion og universelle ovnunderrammer kan justeres i højden, så de passer til dine behov.
Brand: Memmert™ UN30paB29746
Indeholder: Caster
Beskrivelse
- Justerbar underramme
- Memmert Ovnstørrelse 30 til 75: højde 600 mm
- Størrelse 110 til 450: højde 500 mm
Tekniske data
Modeller U, UF TS, UNpa, S, I, ICP , IPP, IPS, HPP , ICH, Model 30 | |
Underramme | |
22 tommer (Størrelse 110 til 160), 26 tommer. (Størrelse 30 til 75) | |
560 mm (størrelse 110 til 160), 660 mm (størrelse 30 til 75) |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Memmert™ Underramme, på hjul, Højde 660 mm Op til størrelse 75; >560 mm, Til Un30Pa >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion