Få mere at vide
Memmert™ Underramme til stabling af vakuumovn og pumpemodul, totalhøjde 1650 mm, til Vo101
Shop alle Memmert produkter
Dybde (metrisk):
533 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Model 500 |
| Type | Rørformet |
| Materiale | Sort emaljebelagt rustfrit stål |
| Bredde (metrisk) | 689 mm |
| Dybde (metrisk) | 533 mm |