Få mere at vide
Memmert™ Subframe Adjustable In Height Up To 500 mm, For S450
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
Modellerne U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, Model 450
Beskrivelse
- Adjustable Subframe
- Memmert Oven size 30 to 75: height 600mm
- Size 110 to 450: height 500mm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Modellerne U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, Model 450 |
| Længde (engelsk) | 22 in. (Size 110 to 160), 26 in. (Size 30 to 75) |
| Længde (metrisk) | 560 mm (Size 110 to 160), 660 mm (Size 30 to 75) |
| Produkttype | Subframe |