Få mere at vide
Memmert™ Underramme (130 mm høj)
Artikelnummer. p-7220962 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Artikelnummer. 17140015
Brand: Memmert™ ICO50B33507
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Underrammehøjde kun med tilsvarende stablesæt
  • Størrelser 150/240: kun i kombination med de tilsvarende stablesæt til stablede apparater
  • Tilbehør
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ICO50
Højde (metrisk) 130 mm