Få mere at vide
Memmert™ Underramme (622 mm høj)
Artikelnummer. p-7220963 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17130015
Brand: Memmert™ ICO50B33504
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Underramme kan justeres i højden op til 622 mm
  • Størrelser 150-240: bør ikke bruges til 2 stablede enheder
  • Justerbar i højden
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ICO50
Højde (metrisk) 622 mm