missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Suberyl Glycine-d4, TRC

Artikelnummer. 30412991
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412991 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30412991 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6887581MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Suberyl Glycine-d4
CAS 2469259-73-0
Molekylær formel C10 D4 H13 N O5
Mængde 1 mg
Synonym 8-[(Carboxymethyl)amino]-8-oxooctanoic-2,2,7,7-d4 acid, Suberylglycine-D4 (suberyl-2,2,7,7-D4), Suberyl glycine-d4, N-(Suberyl-2,2,7,7-d4)glycine, N-Suberyl-2,2,7,7-d4-glycine
InChI formel InChI=1S/C10H17NO5/c12-8(11-7-10(15)16)5-3-1-2-4-6-9(13)14/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/i5D2,6D2
SMIL [2H]C([2H])(CCCCC([2H])([2H])C(=O)NCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 8-(carboxymethylamino)-2,2,7,7-tetradeuterio-8-oxooctanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 235.27
Formel vægt 235.136
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.