Få mere at vide
Suberoylanilide Hydroxamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Suberoylanilide Hydroxamic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O3/c17-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(18)16-19/h3-5,8-9,19H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,17)(H,16,18) |
| Formel vægt | 264.1474 |
| Procent renhed | >95% |