Få mere at vide
Suberoylanilide Hydroxamic Acid, TRC
Artikelnummer. 30411029
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411029 100 mg
30411857 250 mg
30424255 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30411029 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS688700100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149647-78-9
Molekylær formel C14 H20 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 264.32
Synonym N1-Hydroxy-N8-phenyl-octanediamide, Octanediamide, N-hydroxy-N'-phenyl- (9CI), N-Hydroxy-N'-phenyloctanediamide, N1-Hydroxy-N8-phenyloctanediamide, SAHA, Suberoyl anilide bishydroxamide, Suberoylanilide hydroxamic acid, Vorinostat, Zolinza
IUPAC navn N'-hydroxy-N-phenyloctanediamide
SMIL ONC(=O)CCCCCCC(=O)Nc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Suberoylanilide Hydroxamic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O3/c17-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(18)16-19/h3-5,8-9,19H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,17)(H,16,18)
Formel vægt 264.1474
Procent renhed >95%