missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Suberoylanilide-d5 Hydroxamic Acid, TRC

Artikelnummer. 30409359
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409359 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30409359 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6887021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Suberoylanilide-d5 Hydroxamic Acid
CAS 1132749-48-4
Molekylær formel C14H15D5N2O3
Mængde 1 mg
Synonym SAHA-d5, N-Hydroxy-N’-phenyl-d5-octanediamide, Zolinza-d5, Vorinostat-d5
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O3/c17-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(18)16-19/h3-5,8-9,19H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,17)(H,16,18)/i3D,4D,5D,8D,9D
SMIL ONC(CCCCCCC(NC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 269.35
Formel vægt 269.1788
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.