missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Suberoylanilide-d5 Hydroxamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Suberoylanilide-d5 Hydroxamic Acid |
| CAS | 1132749-48-4 |
| Molekylær formel | C14H15D5N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | SAHA-d5, N-Hydroxy-N’-phenyl-d5-octanediamide, Zolinza-d5, Vorinostat-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O3/c17-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(18)16-19/h3-5,8-9,19H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,17)(H,16,18)/i3D,4D,5D,8D,9D |
| SMIL | ONC(CCCCCCC(NC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.35 |
| Formel vægt | 269.1788 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?