Få mere at vide
Suberoyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11430428
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430428 5 g 5g
11440428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24580.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10027-07-3 | C8H12Cl2O2 | 211.082 g/mol
Suberoylchlorid bruges som et reagens til at syntetisere hydroxyferrocifen hybridforbindelser, der har antiproliferativ aktivitet mod triple negative brystkræftceller. Det bruges også som et tværbindingsmiddel til at tværbinde chitosan (C315015) membraner og forbedrer også membranens integritet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Suberoylchlorid bruges som et reagens til at syntetisere hydroxyferrocifen hybridforbindelser, der har antiproliferativ aktivitet mod tredobbelt negative brystkræftceller. Det bruges også som et tværbindingsmiddel til at tværbinde chitosan (C315015) membraner og forbedrer også membranens integritet.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10027-07-3
Molekylær formel C8H12Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 211.082
MDL nummer MFCD00000764
InChI nøgle PUIBKAHUQOOLSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym suberoyl chloride, suberoyl dichloride, suberic acid dichloride, suberyl chloride, suberyl dichloride, acmc-1bonz, octanedioic acid dichloride
PubChem CID 534653
IUPAC navn octandiyldichlorid
SMIL C(CCCC(=O)Cl)CCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Suberoyl chloride
Tæthed 1.172
Kogepunkt 162°C to 163°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel ClOC(CH2)6COCl
Brydningsindeks 1.468
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 211.09
Procent renhed 97%