Få mere at vide
Suberoyl Bis-hydroxamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Suberoyl Bis-hydroxamic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4/c11-7(9-13)5-3-1-2-4-6-8(12)10-14/h13-14H,1-6H2,(H,9,11)(H,10,12) |
| Formel vægt | 204.111 |