Få mere at vide
Suberinsyre, TRC
Artikelnummer. 30134163
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134163 10 g
17914895 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134163 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68867010G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505-48-6
Molekylær formel C8 H14 O4
Molekylvægt (g/mol) 174.19
Synonym Octanedioic acid (6CI, 9CI, ACI), Suberic acid (8CI), 1,6-Dicarboxyhexane, 1,6-Hexanedicarboxylic acid, 1,8-Octanedioic acid, Cork acid, Hexamethylenedicarboxylic acid, NSC 25952, NSC 53777
IUPAC navn oktendoniumsyre
SMIL OC(=O)CCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Suberic acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Formel vægt 174.0892