Få mere at vide
Suberic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Suberic Acid-d4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)/i5D2,6D2 |
| Formel vægt | 178.114 |
| Procent renhed | >95% |