Få mere at vide
Suberinsyre, 99%
Artikelnummer. 10173280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10173280 500 g Plastflaske 500g
10785621 100 g Plastflaske 100g
10627744 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10173280 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132815000
CAS: 505-48-6 | C8H14O4 | 174,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505-48-6
Molekylær formel C8H14O4
Molekylvægt (g/mol) 174.20
MDL nummer MFCD00004428
InChI nøgle TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym suberic acid, cork acid, 1,6-hexanedicarboxylic acid, 1,8-octanedioic acid, hexamethylenedicarboxylic acid, subericacid, 1,6-dicarboxyhexane, octane-1,8-dioic acid, octanedioc acid, unii-6u7y4m9c1h
PubChem CID 10457
ChEBI CHEBI:9300
IUPAC navn octandisyre
SMIL OC(=O)CCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Suberic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 141 °C til 144 °C
Farve Hvid til cremet
Kogepunkt 230 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt 203 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO2C(CH2)6CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 02, IV, 2028
Merck Index 15, 8992
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,6 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1g/172mL ether, opløselig i alkohol, praktisk talt uopløselig i kloroform, opløselig i polære opløsningsmidler
Viskositet 6,2 mPa (150 °C)
Formel vægt 174.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Suberic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.