Få mere at vide
Suberinsyre, 99%
Artikelnummer. 11441718
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441718 2500 g 2500g
11421718 100 g 100g
11431718 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13963.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 505-48-6 | C8H14O4 | 174,20 g/mol
Suberinsyre bruges til lægemiddelsyntese og til fremstilling af plast. Det bruges også til fremstilling af reduktionsfølsomme miceller, hvilket påvirker deres cellulære optagelse. Yderligere bruges det til levering af kræftlægemidler. Derudover bruges det til fluorescerende detektion af amidiniumcarboxylat og amidiniumdannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Suberinsyre bruges til lægemiddelsyntese og til fremstilling af plast. Det bruges også til fremstilling af reduktionsfølsomme miceller, hvilket påvirker deres cellulære optagelse. Yderligere bruges det til levering af kræftlægemidler. Derudover bruges det til fluorescerende detektion af amidiniumcarboxylat og amidiniumdannelse.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og methanol. Lidt opløseligt i ether. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505-48-6
Molekylær formel C8H14O4
Molekylvægt (g/mol) 174.20
MDL nummer MFCD00004428
InChI nøgle TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym suberic acid, cork acid, 1,6-hexanedicarboxylic acid, 1,8-octanedioic acid, hexamethylenedicarboxylic acid, subericacid, 1,6-dicarboxyhexane, octane-1,8-dioic acid, octanedioc acid, unii-6u7y4m9c1h
PubChem CID 10457
ChEBI CHEBI:9300
IUPAC navn octandisyre
SMIL OC(=O)CCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Suberic acid
Smeltepunkt 141 °C til 144 °C
Kogepunkt 230 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 203 °C (397 °F)
Mængde 2500 g
Beilstein 1210161
Merck Index 14,8862
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og methanol. Let opløselig i æter. Uopløselig i kloroform.
Formel vægt 174.2
Procent renhed 99%