Få mere at vide
Suberate Bis(sulfosuccinimidyl) Sodium Salt (~85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Suberate Bis(sulfosuccinimidyl) Sodium Salt |
| CAS | 127634-19-9 |
| Molekylær formel | C16 H18 N2 O14 S2 . 2 Na |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O14S2.2Na/c19-11-7-9(33(25,26)27)15(23)17(11)31-13(21)5-3-1-2-4-6-14(22)32-18-12(20)8-10(16(18)24)34(28,29)30;;/h9-10H,1-8H2,(H,25,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCCC(=O)ON2C(=O)CC(C2=O)S(=O)(=O)[O-])C1=O |
| IUPAC navn | disodium;1-[8-(2,5-dioxo-3-sulfonatopyrrolidin-1-yl)oxy-8-oxooctanoyl]oxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 572.43 |
| Formel vægt | 571.9995 |