missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Suberanilic Acid, TRC

Artikelnummer. 30426101
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
200 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426101 250 mg
30417258 200 mg
30414345 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426101 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS688650250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 149648-52-2
Molekylær formel C14 H19 N O3
Molekylvægt (g/mol) 249.31
Synonym Octanoic acid, 8-oxo-8-(phenylamino)-, 8-Oxo-8-(phenylamino)octanoic acid, Suberanilic acid
IUPAC navn 8-anilino-8-oxooctanoic acid
SMIL OC(=O)CCCCCCC(=O)Nc1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Suberanilic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19NO3/c16-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(17)18/h3-5,8-9H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,16)(H,17,18)
Formel vægt 249.1365
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.