Få mere at vide
Suberanilic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Suberanilic Acid |
| Mængde | 200 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO3/c16-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(17)18/h3-5,8-9H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,16)(H,17,18) |
| Formel vægt | 249.1365 |