missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Suberanilic Acid-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Suberanilic Acid-d5 |
| CAS | 1217115-53-1 |
| Molekylær formel | C14H14D5NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 8-Oxo-8-(phenylamino)octanoic Acid-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO3/c16-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(17)18/h3-5,8-9H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,16)(H,17,18)/i3D,4D,5D,8D,9D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(=O)CCCCCCC(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 8-oxo-8-(2,3,4,5,6-pentadeuterioanilino)octanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.34 |
| Formel vægt | 254.1679 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?