Få mere at vide
Thermo Scientific™ Subcellulært proteinfraktioneringssæt til væv
Artikelnummer. 12351403 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
115 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
12351403 115 mL 1 sæt
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Artikelnummer. 12351403 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 87790
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Subcellulært proteinfraktioneringssæt til væv
Thermo Scientific Subcellulært proteinfraktioneringssæt til væv inkluderer alle reagenser og vævsfiltre, der er nødvendige for at udføre cellefraktionering og berigelse af proteiner fra fem forskellige cellulære rum inden for 2 timer.
Funktioner af subcellulært proteinfraktioneringssæt til væv:
  • Optimerede —formuleringer og protokoller, der er specifikke for fraktionering af væv
  • Komplet —opnå cytoplasmatiske, membran-, opløselige nukleare, kromatin-bundne og cytoskeletale proteinfraktioner fra et enkelt kit
  • Tidseffektivt —ekstraherer funktionelle proteinfraktioner uden ultracentrifugering på ca. 2 timer
  • Praktisk —unik vævssi tillader hurtig fjernelse af vævsrester
  • Kompatible —brugsekstrakter til downstream-applikationer såsom proteinassays, Western blotting, proteinassays, elektroforetiske mobilitetsskifteassays, reporter-gen- og enzymaktivitetsassays.
  • Alsidige —ekstraktproteiner fra en række forskellige vævstyper, herunder lever, hjerte, hjerne, nyre, lunge og milt
    Ansøgninger:
  • Få cytoplasmatiske, opløselige nukleare, kromatinbundne, membran- og cytoskeletproteiner fra den samme vævsprøve
  • Profil sygdomstilstand versus normalt væv for proteiner fra cytoplasma, kerne, membran og cytoskelet
  • Undersøg proteintranslokation i væv
    Subcellulært proteinfraktioneringssæt til væv inkluderer en unik 250 μM vævssi til at lette hurtig adskillelse af cellesuspension fra vævsrester efter homogenisering. De optimerede reagenser muliggør efterfølgende trinvis ekstraktion af cytoplasmatiske, membran-, nuklearopløselige, kromatinbundne og cytoskeletale proteiner fra de genvundne celler med mindre end 15 % krydskontaminering.
    Subcellulært proteinfraktioneringssæt til væv indeholder fire ekstraktionsbuffere, vævsfiltre, en stabiliseret nuklease og Thermo Scientific Halt proteasehæmmer cocktail. Hvert sæt har tilstrækkelige reagenser og vævsfiltre til at behandle og fraktionere 25 vævsprøver op til 200 mg hver. Vævet homogeniseres i det første reagens, hvilket forårsager selektiv membranpermeabilisering, hvilket frigiver opløseligt cytoplasmatisk indhold. Dette homogenat overføres til en vævssi for at fjerne overskydende vævsrester. Det andet reagens opløser plasma, mitokondrier og ER-golgi membraner, men opløseliggør ikke kernemembranerne. Efter genvinding af intakte kerner ved centrifugering, giver et tredje reagens det opløselige nukleare ekstrakt. En yderligere nuklear ekstraktion med mikrokoknuklease udføres for at frigive kromatinbundne nukleare proteiner. Den genvundne uopløselige pellet ekstraheres derefter med det endelige reagens for at isolere cytoskeletproteiner.
    Flere produktdata
  • Fraktioner subcellulære proteiner fra vævsprøver
    Relaterede produkter
    Subcellulært proteinfraktioneringssæt til dyrkede celler
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Farveløs
    Formulering Væske
    Oversigt Subcellulært proteinfraktioneringssæt til væv, 115 ml, farveløst, flydende, lugtfrit, pH-område 7,4 til 7,6, varmt og koldt vandopløseligt, opbevares ved– 20 C, °Brugt til proteinrensning og isolering, undersøgelse af proteintranslokation i væv
    Produkttype Subcellulært proteinfraktioneringssæt
    Lugt Lugtfri
    Opløselighed Koldt vand, varmt vand
    Indhold og opbevaring -20°C
    Form Sæt, flydende
    Til brug med (applikation) Proteinbiologi, proteinoprensning og -isolering, cellelyse og fraktionering, subcellulær fraktionering
    Mængde 115 mL
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • Subcellular Protein Fractionation Kit for Tissues
    Signalord
    • Advarsel
    Farekategori
    • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
    • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
    Faresætning
    • H315-Forårsager hudirritation.
    • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
    Sikkerhedssætning
    • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
    • P264-Vask grundigt efter brug.
    • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-aminoethyl)-benzenesulfonyl fluoride, hydrochloride