Få mere at vide
Thermo Scientific™ Subcellulært proteinfraktioneringssæt til dyrkede celler
Artikelnummer. 10455924 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 Kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10455924 1 Kit 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10455924 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 78840
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Berige til dyrkede cellespecifikke cytoplasmatiske, membran-, nuklearopløselige, kromatinbundne og cytoskeletproteiner på mindre end 3 timer.
Udfør segregering og berigelse af proteiner fra fem forskellige cellulære rum med Thermo Scientific™ Subcellulært proteinfraktioneringssæt til dyrkede celler.
Sættet muliggør trinvis adskillelse og ekstraktion af cytoplasmatiske, membran-, nuklearopløselige, kromatinbundne og cytoskeletale proteiner fra pattedyrsdyrkede celler. Ekstrakter opnået med det subcellulære proteinfraktioneringssæt til dyrkede celler er kompatible med en række forskellige downstream-applikationer, herunder Western blotting, proteinassays, elektroforetiske mobilitetsforskydningsassays og reporter-gen- og enzymaktivitetsassays. Fraktionering af subcellulære proteiner muliggør vurdering af proteinlokalisering og proteinberigelse fra specifikke cellulære rum. De Thermo Scientific Subcellulært proteinfraktioneringssæt indeholder en kombination af reagenser til trinvis lysis af celler til funktionelle cytoplasmatiske, membran-, nuklearopløselige, kromatinbundne og cytoskeletale proteinfraktioner på mindre end 3 timer. Ekstrakter fra hvert subcellulært rum har generelt mindre end 15 % kontaminering mellem fraktionerne, hvilket er tilstrækkelig renhed til de fleste eksperimenter, der studerer proteinlokalisering og omfordeling.
Højdepunkter:
  • Kortfattet– ekstraherer funktionelle cytoplasmatiske, membran-, nuklearopløselige, kromatinbundne og cytoskeletproteinfraktioner på mindre end tre timer
  • Bekvem– udføre en simpel procedure uden at bruge ultracentrifugering over gradienter
  • Komplet– opnå cytoplasmatiske, membran-, opløselige nukleare, kromatin-bundne og cytoskeletale proteinfraktioner fra et enkelt kit
  • dyrkede celler– udviklet og optimeret til brug med dyrkede pattedyrceller; til vævsprøver skal du bruge Subcellular Fractionation Kit for Tissues, Part No. 87790
  • Kompatibel– brug med en række downstream-applikationer, herunder Western blotting, proteinassays, elektroforetiske mobilitetsskiftanalyser og reporter-gen- og enzymaktivitetsassays
  • Småskala– kit giver tilstrækkelige reagenser til at fraktionere 50 cellepelleter á μ20 L hver, svarende til i alt 2 g cellepasta eller væv
Inkluderer:
Fire ekstraktionsbuffere, mikrokoknukleaseenzym, calciumchloridopløsning og proteaseinhibitorcocktail
Anbefalet til:
Ekstraktion og berigelse af proteiner fra forskellige cellulære rum; Adskillelse og profilering af protein fra cytoplasma, kerne, membran og cytoskelet fra samme celleprøve; Undersøgelse af proteintranslokation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Subcellular Protein Fractionation Kit
Indhold og opbevaring Upon receipt store kit at -20°C, or store individual components as indicated above. Kit is shipped with dry ice.
Form Liquid
Buffer Lysis Buffer
Reagenstype Cell Lysis Buffer, Detergent Solution, Subcellular Fractionation
Tilstrækkelig til 50 Samples
Mængde 1 Kit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Subcellular Protein Fractionation Kit for Cultured Cells
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-aminoethyl)-Benzenesulfonyl fluoride hydrochloride