Få mere at vide
Hoefer™ SUB6 Ubådsgelelektroforeseenhed PROMO
Artikelnummer. 11514494
Skift visning
Længde (metrisk) Gel:
10 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Gel unitSize
11514494 10 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 11514494 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SUB10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4345.00 DKK
    4105.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 239.23 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Køb evt Hoefer™ vandret elektroforeseapparat og få en 25g flaske Agarose (HBGR14025)
  • Maksimal 80-prøvegennemløbskapacitet
  • Har aftagelig gelstøbebakke med endepakninger, der gør det muligt at støbe geler direkte i tanken
  • Ideel til rutinemæssige forberedende og analytiske elektroforeseteknikker
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, CE
Type Mini Plus ubådsgelelektroforeseenhed
Fugtighedsområde 80%
Inkluderer Bufferkammersamling, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, løbebakke med silikonepakning, 1 mm tyk, 16-brønds kamme, farvede påfyldningsstrimler
Prøvestørrelse 80
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Volumen (Fyld) Metrisk 0.45 L
Dimensioner (L x B) 9,05 x 6,4 tommer. (23 x 16,5 cm)
Længde (engelsk) 9,05 tommer
Længde (engelsk) Gel 3,9 tommer.
Længde (metrisk) 23 cm
Længde (metrisk) Gel 10 cm
Bredde (engelsk) 6,4 tommer.
Bredde (engelsk) Gel 4,5 tommer.
Bredde (metrisk) 16.5 cm
Bredde (metrisk) Gel 11.5 cm
Højde (metrisk) 6.5 cm
Spænding 300 V
Watt 60 w
Strømstyrke 200 mA