Få mere at vide
Sampling Systems™ Sub Sampler Pro
Artikelnummer. p-7138857 Shop alle Sampling Systems produkter
Materiale:
Forniklet messing
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15809361
Brand: Sampling Systems™ 5072B500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan prøve fra en bestemt afstand fra bunden af en beholder eller alternativt ved et midtpunkt i en beholder eller brønd. Sampling Systems™ Sub Sampler Pro kaldes nogle gange en Bomb Sampler, og den bruges over hele verden til både kemisk og miljømæssig prøvetagning.
  • Sænk Sub Sampler Pro, indtil stempelsamlingen når bunden af beholderen
  • Når stempelsamlingen rammer bunden, skubbes den op, så prøven kan komme ind i enheden
  • Når prøveudtageren er hævet, vil stemplet falde ned og forsegle prøveudtageren
  • Sænk Sub Sampler Pro ned i væsken
  • Træk i kontrollinjen i den nødvendige dybde for at hæve stemplet
  • Dette vil tillade væsken at komme ind i prøveudtageren
  • Slip kontrolslangen, og stemplet vil falde ned og forsegle prøven
Tekniske data
Produkttype Prøvetager
Materiale Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 500 mL