Få mere at vide
Sampling Systems™ Sub Sampler Pro
Shop alle Sampling Systems produkter
Materiale:
Forniklet messing
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sænk Sub Sampler Pro, indtil stempelsamlingen når bunden af beholderen
- Når stempelsamlingen rammer bunden, skubbes den op, så prøven kan komme ind i enheden
- Når prøveudtageren er hævet, vil stemplet falde ned og forsegle prøveudtageren
- Sænk Sub Sampler Pro ned i væsken
- Træk i kontrollinjen i den nødvendige dybde for at hæve stemplet
- Dette vil tillade væsken at komme ind i prøveudtageren
- Slip kontrolslangen, og stemplet vil falde ned og forsegle prøven
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvetager |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |