Tekniske data
| Oversigt | Standardkamme: Otte x 8 prøve, 1 mm MC (2 kamme pr. gel) |
| Enheden holder | Maksimal gel-gennemstrømning: Fire 70 mm x 70 mm mini-geler |
| Til brug med (applikation) | Demonstrer vandret gelelektroforese for studerende |
| Type | Teaching Gel Tank, 4 UV-bakker |
| Gel Dimensioner | 7 x 7 cm (2,7 x 2,7 tommer) |
| Inkluderer | Fire 70 mm x 70 mm UV-bakker, otte 8 prøvekamme, otte støbedæmninger, læsseguider og kabler; Plus strømforsyning (kat. nr. 12643546) |
| Prøvestørrelse | 64 prøver med standardkammemulighed, 128 prøver med valgfri 16 prøvekamme |
| Volumen (metrisk) buffer | 500 mL |
| Dimensioner (L x B x H) | 26,5 x 17,5 x 9 cm (10,4 x 6,8 x 3,5 tommer) |