Få mere at vide
Fisherbrand™ SUB-GEL Teaching Horisontal Gel Tank Pakke
Artikelnummer. 15341357 Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
6X Mini-klasseværelsesarbejdsstation
Teaching Gel Tank, 4 UV-bakker
Teaching Gel Tank, 6 UV-bakker
Inkluderer:
Fire 70 mm x 70 mm UV-bakker, otte 8 prøvekamme, otte støbedæmninger, læsseguider og kabler
Fire 70 mm x 70 mm UV-bakker, otte 8 prøvekamme, otte støbedæmninger, læsseguider og kabler; Plus strømforsyning (kat. nr. 12643546)
Fire SUB-GEL 6X Mini-enheder (katalognr. 15321357) og strømforsyning (katalognr. 12613546)
Seks 70 mm x 70 mm UV-bakker, 12 8 prøvekamme, 12 støbedæmninger, læsseguider og kabler
Seks 70 mm x 70 mm UV-bakker, 12 8 prøvekamme, 12 støbedæmninger, læsseguider og kabler; Plus strømforsyning (kat. nr. 12643546)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15341357
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SUB-GEL Teaching geltanke er ideelle til demonstration af horisontal gelelektroforese, hjælper lærere med at demonstrere horisontal gelelektroforese til mange elever, der kun bruger en enkelt geltank og strømforsyning.
  • Sprøjtestøbt konstruktion af høj kvalitet
  • Lækagefri‘ Plug-and-Go’ støbning af dæmninger
  • UV gennemsigtige gelbakker
  • Højdejusterbare kamme
  • Lave gel- og buffervolumener
  • Kassette-lignende elektroder - svære at bryde og nemme at skifte
  • Hver tank fås med eller uden strømforsyning
Tekniske data
Oversigt Standardkamme: Otte x 8 prøve, 1 mm MC (2 kamme pr. gel)
Enheden holder Maksimal gel-gennemstrømning: Fire 70 mm x 70 mm mini-geler
Til brug med (applikation) Demonstrer vandret gelelektroforese for studerende
Type Teaching Gel Tank, 4 UV-bakker
Gel Dimensioner 7 x 7 cm (2,7 x 2,7 tommer)
Inkluderer Fire 70 mm x 70 mm UV-bakker, otte 8 prøvekamme, otte støbedæmninger, læsseguider og kabler
Prøvestørrelse 64 prøver med standardkammemulighed, 128 prøver med valgfri 16 prøvekamme
Volumen (metrisk) buffer 500 mL
Dimensioner (L x B x H) 26,5 x 17,5 x 9 cm (10,4 x 6,8 x 3,5 tommer)
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis