Få mere at vide
Fisherbrand™ SUB-GEL Teaching Horisontal Gel Tank Pakke
Artikelnummer. 15331357 Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
6X Mini-klasseværelsesarbejdsstation
Teaching Gel Tank, 4 UV-bakker
Teaching Gel Tank, 6 UV-bakker
Inkluderer:
Fire 70 mm x 70 mm UV-bakker, otte 8 prøvekamme, otte støbedæmninger, læsseguider og kabler
Fire 70 mm x 70 mm UV-bakker, otte 8 prøvekamme, otte støbedæmninger, læsseguider og kabler; Plus strømforsyning (kat. nr. 12643546)
Fire SUB-GEL 6X Mini-enheder (katalognr. 15321357) og strømforsyning (katalognr. 12613546)
Seks 70 mm x 70 mm UV-bakker, 12 8 prøvekamme, 12 støbedæmninger, læsseguider og kabler
Seks 70 mm x 70 mm UV-bakker, 12 8 prøvekamme, 12 støbedæmninger, læsseguider og kabler; Plus strømforsyning (kat. nr. 12643546)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15331357
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SUB-GEL Teaching geltanke er ideelle til demonstration af horisontal gelelektroforese, hjælper lærere med at demonstrere horisontal gelelektroforese til mange elever, der kun bruger en enkelt geltank og strømforsyning.
  • Sprøjtestøbt konstruktion af høj kvalitet
  • Lækagefri‘ Plug-and-Go’ støbning af dæmninger
  • UV gennemsigtige gelbakker
  • Højdejusterbare kamme
  • Lave gel- og buffervolumener
  • Kassette-lignende elektroder - svære at bryde og nemme at skifte
  • Hver tank fås med eller uden strømforsyning
Tekniske data
Oversigt Tolv x 8 prøve, 1 mm MC (2 kamme pr. gel)
Enheden holder Maksimal gel-gennemstrømning: Seks 70 mm x 70 mm mini-geler
Til brug med (applikation) Demonstrer vandret gelelektroforese for studerende
Type Teaching Gel Tank, 6 UV-bakker
Gel Dimensioner 7 x 7 cm (2,7 x 2,7 tommer)
Inkluderer Seks 70 mm x 70 mm UV-bakker, 12 8 prøvekamme, 12 støbedæmninger, læsseguider og kabler; Plus strømforsyning (kat. nr. 12643546)
Prøvestørrelse 96 prøver med standardkammemulighed, 196 prøver med valgfri 16 prøvekamme
Volumen (metrisk) buffer 1200 mL
Dimensioner (L x B x H) 39,5 x 23 x 9 cm (15,5 x 9 x 3,5 tommer)