Få mere at vide
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Water Bath
Kapacitet (metrisk):
12 L
18 L
2 L
26 L
34 L
5 L
5 og 12 l
Model-:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Inkluderer ikke-dryppende klart låg for forbedret præstation, reduceret fordampning og øget energibesparelse. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Water Bath giver et klart, vidvinkel LED-display for øjeblikkelig og nem kontrol af badets status.
- Omgivende drift ved +5 til 99°C
- Set and Forget™-teknologi - hurtig opvarmning, nøjagtig temperaturkontrol
- Stabilitet ±0,2°C
- 0,1°C indstillingsnøjagtighed
- Justerbar overtemperaturalarm - beskyt prøverne mod overophedning
- Avanceret tørstarts- og tørkørselsbeskyttelse
- Velegnet til brug med varmeoverførselsperler (undtagen SAP2- og SAP2S-modeller)
- Afløbshane og gennemsigtigt låg medfølger
- Timer og forudindstillinger
- 120V og 230V modeller tilgængelige
- 3 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 og 12 l |
| Temperaturområde | Omgivende forhold +5 til 99 °C |
| Varmekapacitet | 1150 W (230 og 120 V) |
| Model- | SAPD |
| Forudindstillede temperaturer | 3 |
| Temperaturopløsning | ±0,1 °C |
| Temperaturstabilitet | ±0,2 °C |
| garanti | 3 år |
| Dimensioner (L x B x H) | 380 x 545 x 225 mm |
| Længde (metrisk) | 380 mm |
| Vis mere |