Få mere at vide
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Water Bath
Artikelnummer. 15147025
Kapacitet (metrisk):
12 l
18 l
2 l
26 l
34 l
5 l
5 og 12 l
Model-:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15147025
Brand: Grant Instruments™ SAP5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer ikke-dryppende klart låg for forbedret præstation, reduceret fordampning og øget energibesparelse. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Water Bath giver et klart, vidvinkel LED-display for øjeblikkelig og nem kontrol af badets status.
  • Omgivende drift ved +5 til 99°C
  • Set and Forget™-teknologi - hurtig opvarmning, nøjagtig temperaturkontrol
  • Stabilitet ±0,2°C
  • 0,1°C indstillingsnøjagtighed
  • Justerbar overtemperaturalarm - beskyt prøverne mod overophedning
  • Avanceret tørstarts- og tørkørselsbeskyttelse
  • Velegnet til brug med varmeoverførselsperler (undtagen SAP2- og SAP2S-modeller)
  • Afløbshane og gennemsigtigt låg medfølger
  • Timer og forudindstillinger
  • 120V og 230V modeller tilgængelige
  • 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Temperaturområde Omgivende forhold +5 til 99 °C
Varmekapacitet 1800 w (230V), 1300 w (120V)
Model- SAP5
Forudindstillede temperaturer 3
Temperaturopløsning ±0,1 °C
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 215 x 335 x 200 mm
Længde (metrisk) 215 mm
Længde (metrisk) interiør 131 mm
Bredde (metrisk) 335 mm
Bredde (metrisk) interiør 281 mm
Højde (metrisk) 200 mm
Vægt (metrisk) 3.9 kg
Spænding 120/230 V
Frekvens 50/60 Hz